Learn More
Heinz Herenz Circular Cover Glasses
Artikelnummer. 30158495
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
30 mm
32 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
30158495 20 mm 1000 Stück
30158480 10 mm 1000 Stück
30158326 14 mm 1000 Stück
30158414 24 mm 1000 Stück
30158500 25 mm 1000 Stück
30158437 13 mm 100 Stück
30158325 12 mm 1000 Stück
30158473 18 mm 1000 Stück
30158440 22 mm 1000 Stück
30158374 11 mm 1000 Stück
30158498 15 mm 1000 Stück
30158344 30 mm 1000 Stück
30158420 32 mm 1000 Stück
13 options
Artikelnummer. 30158495
Marke: Heinz Herenz 1051207
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Circular cover glasses.
  • Round cover glasses
Spezifikation
Produkttyp Coverslip
Form Circle
Material Borosilicate Glass
Breite (metrisch) 20 mm
Dicke (metrisch) 1 mm
Sterilität Non-sterile
Einwegprodukt Single-use