Learn More
Heinz Herenz Runde Abdeckgläser
Artikelnummer. 30158325
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
30 mm
32 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
30158325 12 mm 1000 Stück
30158480 10 mm 1000 Stück
30158326 14 mm 1000 Stück
30158414 24 mm 1000 Stück
30158500 25 mm 1000 Stück
30158437 13 mm 100 Stück
30158495 20 mm 1000 Stück
30158473 18 mm 1000 Stück
30158440 22 mm 1000 Stück
30158374 11 mm 1000 Stück
30158498 15 mm 1000 Stück
30158344 30 mm 1000 Stück
30158420 32 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 30158325 Supplier Heinz Herenz Supplier No. 1051201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.02 €
    51.27 € / 1000 Stück
    Sparen 11.75 €
    18% Rabatt
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Runde Deckgläser.
  • Runde Deckgläser
Specifications
Produkttyp Deckglas
Form Scheibe
Material Borosilikatglas
Länge (metrisch) 12 mm
Breite (metrisch) 12 mm
Dicke (metrisch) 1 mm
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Einmalgebrauch