Learn More
Heinz Herenz Runde Abdeckgläser
Description
- Runde Deckgläser
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Deckglas |
| Form | Scheibe |
| Material | Borosilikatglas |
| Länge (metrisch) | 14 mm |
| Breite (metrisch) | 14 mm |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Sterilität | Unsteril |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |