Learn More
Heinz Herenz Runde Abdeckgläser
Artikelnummer. 30158480
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
30 mm
32 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
30158480 10 mm 1000 Stück
30158326 14 mm 1000 Stück
30158414 24 mm 1000 Stück
30158500 25 mm 1000 Stück
30158437 13 mm 100 Stück
30158495 20 mm 1000 Stück
30158325 12 mm 1000 Stück
30158473 18 mm 1000 Stück
30158440 22 mm 1000 Stück
30158374 11 mm 1000 Stück
30158498 15 mm 1000 Stück
30158344 30 mm 1000 Stück
30158420 32 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 30158480 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1051199
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Runde Deckgläser.
  • Runde Deckgläser
Spezifikation
Produkttyp Deckglas
Form Scheibe
Material Borosilikatglas
Breite (metrisch) 10 mm
Dicke (metrisch) 1 mm
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Einmalgebrauch