Learn More
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10347240 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
1 kg; Kunststoffflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10347240 1 kg; Kunststoffflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10347240 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 159720010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride
CAS 935-79-5
Schmelzpunkt 98°C to 102°C
Farbe Weiß
Dichte 156g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C8H8O3
MDL-Nummer MFCD00005916
Menge 1 kg
Beilstein 17, 462
Synonym cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3ar,7as-rel-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, unii-w9q4666nos, cis-3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 3ar,7as-rel, 1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, cis, 3ar,7as-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, tetrahydrophthalic anhydride, cis, 3as,7ar-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione
InChI-Schlüssel KMOUUZVZFBCRAM-OLQVQODUSA-N
SMILES C1C=CCC2C1C(=O)OC2=O
IUPAC-Name (3aS,7aR)-3a,4,7,7a-Tetrahydro-2-Benzofuran-1,3-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
PubChem CID 98495
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Flakes
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.