Learn More
cis-1,2-Dichlorethylen, 97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10657642 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mL
10 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
2.50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10657642 2.5 mL Glasflasche 2.50 Milliliter
10684762 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10657642 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 113380025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156-59-2
Summenformel C2H2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 96.94
MDL-Nummer MFCD00000925
InChI-Schlüssel KFUSEUYYWQURPO-UPHRSURJSA-N
Synonym cis-1,2-dichloroethene, z-1,2-dichloroethene, cis-1,2-dichloroethylene, z-1,2-dichloroethylene, cis-dichloroethylene, acetalyne dichloride, acetylene dichloride, cis, ethene, 1,2-dichloro-, z, cis-acetylene dichloride, unii-fyo9g15jyd
PubChem CID 643833
ChEBI CHEBI:28805
IUPAC-Name (Z)-1,2-Dichlorethen
SMILES C(=CCl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-1, 2-Dichloroethylene
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt -80.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.2800g/mL
Siedepunkt 60.0°C
Flammpunkt 6°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH=CHCl
Brechungsindex 1.4475 to 1.4495
Menge 2.5 mL
Beilstein 01,188
Fieser 13,293
Merck Index 15,87
Relative Dichte 1.28
Stabilisator 0.003% MEHQ
Formelmasse 96.94
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig