Learn More
cis-1,2-Dichlorethylen, 97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-105385 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 mL
10 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
2.50 Milliliter
Artikelnummer. 10657642
Marke: Thermo Scientific Acros 113380025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156-59-2
Summenformel C2H2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 96.94
MDL-Nummer MFCD00000925
InChI-Schlüssel KFUSEUYYWQURPO-UPHRSURJSA-N
Synonym cis-1,2-dichloroethene, z-1,2-dichloroethene, cis-1,2-dichloroethylene, z-1,2-dichloroethylene, cis-dichloroethylene, acetalyne dichloride, acetylene dichloride, cis, ethene, 1,2-dichloro-, z, cis-acetylene dichloride, unii-fyo9g15jyd
PubChem CID 643833
ChEBI CHEBI:28805
IUPAC-Name (Z)-1,2-Dichlorethen
SMILES C(=CCl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-1, 2-Dichloroethylene
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt -80.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.2800g/mL
Siedepunkt 60.0°C
Flammpunkt 6°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH=CHCl
Brechungsindex 1.4475 to 1.4495
Menge 2.5 mL
Beilstein 01,188
Fieser 13,293
Merck Index 15,87
Relative Dichte 1.28
Stabilisator 0.003% MEHQ
Formelmasse 96.94
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig