Learn More
cis-1,3,3-Trichlor-1-propen (cis-trans-Gemisch, ~70 % Z), TRC
Artikelnummer. 30457151
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457151 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457151 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7739455MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-1,3,3-Trichloro-1-propene
CAS 2953-50-6
Summenformel C3H3Cl3
Menge 5 mg
Synonym (Z)-1,3,3-Trichloro-1-propene
InChI-Formel InChI=1S/C3H3Cl3/c4-2-1-3(5)6/h1-3H/b2-1-
SMILES Cl\C=C/C(Cl)Cl
IUPAC-Name (Z)-1,3,3-Trichlorprop-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 145.41
Formelmasse 143.93