Learn More
cis-1-(3-Chlorolallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantantan-chlorid, TRC
Artikelnummer. 30138524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138524 5 g 5 Gramm
30133900 10 g 10 Gramm
30008868 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30138524 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3642305G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51229-78-8
Summenformel C9 H16 Cl N4 . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 251.16
Synonym 3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-(3-chloro-2-propenyl)-, chloride, (Z)-, 3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-[(2Z)-3-chloro-2-propenyl]-, chloride (9CI), 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane deriv., Dowicil 200, cis-1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride, cis-1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantantane chloride, cis-CTAC, Quaternium 15, 3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-[(2Z)-3-chloro-2-propen-1-yl]-, chloride (1:1) (ACI)
IUPAC-Name 1-[(Z)-3-chloroprop-2-enyl]-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]Dekan; Chlorid
SMILES [Cl-].Cl\C=C/C[N+]12CN3CN(CN(C3)C1)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-cis-3-Chloroallyl-3,5,7-triaza-1-azonia-adamantane chloride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H16ClN4.ClH/c10-2-1-3-14-7-11-4-12(8-14)6-13(5-11)9-14;/h1-2H,3-9H2;1H/q+1;/p-1/b2-1-;
Formelmasse 250.0752