Learn More
cis-1,3-Dichlorpropen, TRC
Artikelnummer. 30359120
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30359120 10 g 10 Gramm
30353843 5 g 5 Gramm
30357213 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30359120 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC26968010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10061-01-5
Summenformel C3 H4 Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 110.97
Synonym 1-Propene, 1,3-dichloro-, (Z)-, Propene, 1,3-dichloro-, (Z)- (8CI), (1Z)-1,3-Dichloro-1-propene, (Z)-1,3-Dichloro-1-propene, (Z)-1,3-Dichloropropene, cis-1,3-Dichloro-1-propene, cis-1,3-Dichloropropene, cis-1,3-Dichloropropylene, cis-3-Chloroallyl chloride, cis-Telone
IUPAC-Name (Z)-1,3-Dichloroprop-1-Ett
SMILES ClC\C=C/Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-1,3-Dichloropropene
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1-
Formelmasse 109.969
Reinheit (%) >95%