Learn More
cis-1,3-O-Benzylidenglycerin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | cis-1,3-O-Benzylideneglycerol |
| CAS | 4141-19-9 |
| Summenformel | C10 H12 O3 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 1,3-Dioxan-5-ol, 2-phenyl-, cis-, m-Dioxan-5-ol, 2-phenyl-, cis- (8CI), cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol, cis-1,3-O-Benzylideneglycerol, cis-5-Hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12O3/c11-9-6-12-10(13-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2/t9-,10+ |
| SMILES | O[C@@H]1CO[C@@H](OC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 180.2 |
| Formelmasse | 180.0786 |