Learn More
cis-1,4-Diacetoxy-2-buten, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11337846 10 g 10 Gramm
11347846 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337846 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13024.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 25260-60-0 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
cis-1,4-Diacetoxy-2-butene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
CIS-1,4-Diacetoxy-2-Buten wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25260-60-0
Summenformel C8H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 172.18
MDL-Nummer MFCD00059339,MFCD00077968
InChI-Schlüssel VZUAUHWZIKOMFC-ARJAWSKDSA-N
Synonym cis-1,4-diacetoxy-2-butene, z-but-2-ene-1,4-diyl diacetate, 2z-but-2-ene-1,4-diyl diacetate, cis-2-butene-1,4-diol diacetate, 2z-4-acetyloxybut-2-enyl acetate, 2z-4-acetyloxy but-2-en-1-yl acetate, cis-1,4-diacetoxy-2-buten, z-1,4-diacetoxy-2-butene, cis-2-buten-1,4-diol diacetate, z-but-2-ene-1,4-diyldiacetate
PubChem CID 643799
IUPAC-Name [(Z)-4-Acetyloxybut-2-enyl]acetat
SMILES CC(=O)OC\C=C/COC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-1,4-Diacetoxy-2-butene
Dichte 1.09
Siedepunkt 120°C to 121°C (18 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4416
Menge 10 g
Beilstein 1724379
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 172.18
Reinheit (%) 96%