Learn More
CIS-2,3-Epoxybutan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10087442 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10087442 1 g 1 Gramm
10033690 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10087442 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 307870010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1758-33-4 | C4H8O | 72.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1758-33-4
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005128
InChI-Schlüssel PQXKWPLDPFFDJP-ZXZARUISSA-N
Synonym cis-2,3-epoxybutane, cis-2-butene oxide, cis-2,3-dimethyloxirane, oxirane, 2,3-dimethyl-, cis, cis-2-butene epoxide, cis-2-butylene oxide, butane, 2,3-epoxy-, cis, ccris 3758, 2r,3s-2,3-dimethyloxirane, meso-2,3-epoxybutane
PubChem CID 92162
IUPAC-Name (2R,3S)-2,3-Dimethyloxiran
SMILES C[C@H]1O[C@H]1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-2, 3-Epoxybutane
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt -84°C to 83°C
Farbe Braun bis Weiß oder Violett
Dichte 0.8260g/mL
Siedepunkt 60.0°C to 61.0°C
Flammpunkt −21.7°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (corrected for H2O) (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.3820 to 1.3840
Menge 1 g
Relative Dichte 0.826
Formelmasse 72.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver