Learn More
cis-2,6-Dimethylmorpholine-3,3,5,5-d4, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | cis-2,6-Dimethylmorpholine-3,3,5,5-D4 |
| Summenformel | C6 D4 H9 N O |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | cis-2,6-Dimethylmorpholine-3,3,5,5-d4, rel-(2 R,6 S)-2,6-Dimethylmorpholine-3,3,5,5-d4, (2 R,6 S)-2,6-Dimethylmorpholine-3,3,5,5-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H13NO/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-7 H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])NC([2 H])([2 H])[C@@H](C)O[C@H]1 C |
| IUPAC-Name | (2 S,6 R)-3,3,5,5-tetradeuterio-2,6-dimethylmorpholine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 119.1982 |
| Formelmasse | 119.1248 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |