Learn More
CIS-2,6 -Dimethylpiperidin, 97+ %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10316700 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10316700
Marke: Thermo Scientific Acros 116680050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 766-17-6
Summenformel C7H15N
Molekulargewicht (g/mol) 113.2
MDL-Nummer MFCD00005986
InChI-Schlüssel SDGKUVSVPIIUCF-KNVOCYPGSA-N
Synonym cis-2,6-dimethylpiperidine, 2r,6s-2,6-dimethylpiperidine, cis-hexahydro-2,6-lutidine, cis-2,6-lupetidine, piperidin, 2e,6e-dimethyl, cis-2,6-dimethyl-piperidine, cis-lupetidine, cis-nanophine, prestwick0_000666, prestwick1_000666
PubChem CID 641768
IUPAC-Name (2R,6S)-2,6-Dimethylpiperidin
SMILES CC1CCCC(N1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-2, 6-Dimethylpiperidine
Namenshinweis 99%, min. 95% cis-isomer
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 127°C to 128°C
Flammpunkt 11°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4384 to 1.4404
Menge 5 g
UN-Nummer 2733
Beilstein 20, 108
Fieser 02,156
Relative Dichte 0.84
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formelmasse 113.2
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-2,6-Dimethylpiperidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.