Learn More
cis-2-Hexen-1-ol, 94 %, Rest hauptsächlich Transisomer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474754 5 g 5 Gramm
11484754 25 g 25 Gramm
11494754 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474754 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13734.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 928-94-9 | C6H12O | 100.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 928-94-9
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD00063209
InChI-Schlüssel ZCHHRLHTBGRGOT-PLNGDYQASA-N
Synonym cis-2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, z, cis-hex-2-en-1-ol, z-2-hexen-1-ol, z-hex-2-en-1-ol, unii-871tel510e, 2z-hexen-1-ol, 2z-hex-2-en-1-ol, cis-1-hydroxy-2-hexene, cis-2-hexenol
PubChem CID 5324489
IUPAC-Name (Z)-hex-2-en-1-ol
SMILES CCC\C=C/CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-2-Hexen-1-ol
Dichte 0.847
Siedepunkt 158°C
Flammpunkt 54°C (129°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Rest hauptsächlich trans-Isomer
Brechungsindex 1.441
Menge 5 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1719708
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 94%