missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

cis-2-Hexen-1-ol, 94 %, Rest hauptsächlich Transisomer, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11484754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484754 25 g 25 Gramm
11474754 5 g 5 Gramm
11494754 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11484754 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13734.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 928-94-9 | C6H12O | 100.16 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 928-94-9
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD00063209
InChI-Schlüssel ZCHHRLHTBGRGOT-PLNGDYQASA-N
Synonym cis-2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, z, cis-hex-2-en-1-ol, z-2-hexen-1-ol, z-hex-2-en-1-ol, unii-871tel510e, 2z-hexen-1-ol, 2z-hex-2-en-1-ol, cis-1-hydroxy-2-hexene, cis-2-hexenol
PubChem CID 5324489
IUPAC-Name (Z)-hex-2-en-1-ol
SMILES CCC\C=C/CO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material cis-2-Hexen-1-ol
Dichte 0.847
Siedepunkt 158°C
Flammpunkt 54°C (129°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Rest hauptsächlich trans-Isomer
Brechungsindex 1.441
Menge 25 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1719708
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 94%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.