Learn More
cis-2-Hexen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15490398 5 g 5 Gramm
15400408 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490398 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53506.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7688-21-3 | C6H12 | 84.16 g/mol
cis-2-Hexene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
CIS-2-Hexen wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7688-21-3
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
MDL-Nummer MFCD00066520
InChI-Schlüssel RYPKRALMXUUNKS-HYXAFXHYSA-N
Synonym cis-2-hexene, 2-hexene, z, z-2-hexene, z-hex-2-ene, 2-hexene, cis, unii-ui6o1h5j7j, 2-hexene-cis, 2z-hex-2-ene, ui6o1h5j7j, 2-hexene z
PubChem CID 643835
IUPAC-Name (Z)-hex-2-en
SMILES CCC\C=C/C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-2-Hexene
Dichte 0.669
Siedepunkt 68°C to 70°C
Flammpunkt −25°C (−13°F)
Brechungsindex 1.396
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1719019
Löslichkeitsinformationen Immiscible in water.
Formelmasse 84.16
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-2-Hexene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: cis-2-Hexene