Learn More
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-Cyclopentancarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10733531 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10733531 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
11955421 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10733531 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 299582500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 136315-70-3
Summenformel C11H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 229.28
InChI-Schlüssel BUEPEVBYNBQNED-SFYZADRCSA-N
Synonym 1r,2s-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,2s-2-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid, cis-2-tert-butoxycarbonylamino-cyclopentanecarboxylic acid, cis-2-tert-butoxycarbonylamino-1-cyclopentanecarboxylic acid, cis-2-bocamino-cyclopentanecarboxylic acid, cis-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,2s-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, +/--cis-2-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid
PubChem CID 1268160
IUPAC-Name (1R,2S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopentan-1-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-cyclopentanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 90,0 bis 94,0 °C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 229.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
RUO– Nur für Forschungszwecke