Learn More
cis-3 -(Boc-amino)cyclohexanmethanol97, %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15409228
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15409228 250 mg 250 Milligramm
15499218 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15409228 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62744.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 920966-16-1 | C12H23NO3 | 229.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 920966-16-1
Summenformel C12H23NO3
Molekulargewicht (g/mol) 229.32
MDL-Nummer MFCD03844608
InChI-Schlüssel LBJSEPNOVVUVJA-ZJUUUORDSA-N
Synonym tert-Butyl cis-(3-hydroxymethyl)cyclohexylcarbamate; cis-1-(Boc-amino)-3-(hydroxymethyl)cyclohexane
PubChem CID 83823767
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(1S,3R)-3-(hydroxymethyl)cyclohexyl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-3-(Boc-amino)cyclohexanemethanol
Menge 250 mg
Formelmasse 229.31
Reinheit (%) 97%