Learn More
cis-3-Chloracrylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442537 5 g 5 Gramm
11432537 1 g 1 Gramm
11452537 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14798.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1609-93-4 | C3H3ClO2 | 106.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1609-93-4
Summenformel C3H3ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 106.51
MDL-Nummer MFCD00004368
InChI-Schlüssel MHMUCYJKZUZMNJ-UPHRSURJSA-N
Synonym cis-3-chloroacrylic acid, z-3-chloroacrylic acid, cis-beta-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, z, cis-3-chloropropenoic acid, 2z-3-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, 2z, cis-.beta.-chloroacrylic acid, z-3-chloroprop-2-enoic acid, acrylic acid, 3-chloro-, z-8ci
PubChem CID 643794
ChEBI CHEBI:27397
IUPAC-Name (Z)-3-Chlorprop-2-ensäure
SMILES OC(=O)\C=C/Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-3-Chloroacrylic acid
Schmelzpunkt 60°C to 62°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1720278
Formelmasse 106.51
Reinheit (%) ≥98%