Learn More
cis-3-Octen-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499316
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11499316
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19014.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 20125-84-2 | C8H16O | 128.215 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20125-84-2
Summenformel C8H16O
Molekulargewicht (g/mol) 128.215
MDL-Nummer MFCD00014062
InChI-Schlüssel YDXQPTHHAPCTPP-WAYWQWQTSA-N
Synonym cis-3-octen-1-ol, z-3-octen-1-ol, z-oct-3-en-1-ol, 3-octen-1-ol, z, unii-34a1x2y8m9, 3z-octen-1-ol, 3z-3-octen-1-ol, 3-octenol, cis, fema no. 3467, 3-octen-1-ol, 3z
PubChem CID 5364519
IUPAC-Name (Z)-oct-3-en-1-ol
SMILES CCCCC=CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-3-Octen-1-ol
Dichte 0.85
Siedepunkt 88°C to 89°C (15 mmHg)
Flammpunkt 82°C (179°F)
Brechungsindex 1.447
Menge 10 g
Beilstein 1720075
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 95%