Learn More
Thermo Scientific Chemicals CIS-4,7,10,13,16,19-Docosahexaensäure, 98 %
Artikelnummer. 11904971 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11904971 1 g Glasflasche -
11914971 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11904971 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 427640010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6217-54-5 | C22H32O2 | 328.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6217-54-5
Summenformel C22H32O2
Molekulargewicht (g/mol) 328.49
InChI-Schlüssel MBMBGCFOFBJSGT-OBOJEMQYSA-N
PubChem CID 57417355
IUPAC-Name (4E,7E,10E,13E,16Z,19Z)-Docosa-4,7,10,13,16,19-hexaensäure
SMILES CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
Schmelzpunkt -44°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9500g/mL
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2CHCH)6CH2CH2COOH
Menge 1 g
Merck Index 15, 3443
Relative Dichte 0.95
Synonym cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid, 4,7,10,13,16,19-cis-docosahexaenoic acid, cis-4, 7, 10, 13, 16, 19-docosahexaenoic acid, 4z-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid
Formelmasse 328.49
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Öl