Learn More
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaensäure, >99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11471331 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11471331 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11471331 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215909780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00 €
    213.15 € / 100 Milligramm
    Sparen 10.85 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6217-54-5
Summenformel C22H32O2
Molekulargewicht (g/mol) 328.496
MDL-Nummer MFCD00065722
InChI-Schlüssel MBMBGCFOFBJSGT-OBOJEMQYSA-N
PubChem CID 57417355
IUPAC-Name (4E,7E,10E,13E,16Z,19Z)-Docosa-4,7,10,13,16,19-hexaensäure
SMILES CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaensäure
Farbe Farblos
Prozentgehaltsbereich ≥ 98%
Menge 100 mg
Synonym cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaensäure, 4,7,10,13,16,19-Cis-docosahexaensäure, cis-,4, 7, 10, 13, 16, , 19-Docosahexaensäure, 4Z-Docosa-4,7,10,13,16,19-Hexaensäure
Formelmasse 328.5
Reinheit (%) ≥98%
Güte Not Available
Physikalische Form Flüssigkeit