Learn More
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaensäure-Methylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Docosahexaenoic Acid Methyl Ester (DHA ME) |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17,19-20H,3,6,9,12,15,18,21-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-,20-19- |
| Formelmasse | 342.2559 |
| Reinheit (%) | >95% |