Learn More
cis-4-Amino-N-Boc-L-Proline Methyl-Ester-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450076
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450076 5 g 5 Gramm
15460076 250 mg 250 Milligramm
15440076 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450076 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52731.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 171110-72-8 | C11H21ClN2O4 | 280.75 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
cis-4-Amino-N-Boc-L-Prolin-Methylester-Hydrochlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 171110-72-8
Summenformel C11H21ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 280.75
MDL-Nummer MFCD03787927
InChI-Schlüssel KFYCQKLSGMAVQH-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl 2s,4s-1-boc-4-aminopyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, 2s,4s-1-tert-butyl 2-methyl 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-cis-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride, 2s,4s-1-boc-4-amino pyrrolidine-2-carboxylic acid methylester-hcl, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4s-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-cis-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride salt, 1-tert-butyl 2-methyl cis-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, 2s,4s-1-boc-4-amino pyrrolidine-2-carboxylic acid methylester hydrochloride, 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylatehydrochloride, s,s-1-boc-4-aminoproline methyl ester hydrochloride
PubChem CID 17998957
SMILES Cl.COC(=O)C1CC(N)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4-Amino-N-Boc-L-proline methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt ∽185°C (decomposition)
Menge 5 g
Optische Drehung −40° (c=2 in Methanol)
IUPAC-Name 1-O-tert-Butyl-2-O-methyl-(2S,4S)-4-aminopyrrolidin-1,2-dicarboxylat;hydrochlorid
Formelmasse 280.75
Reinheit (%) 97%