Learn More
cis-4-Aminocyclohexancarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30357691
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30357691 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30357691 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4974055G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid
CAS 3685-23-2
Summenformel C7 H13 N O2
Menge 5 g
Synonym (cis-4-Carboxycyclohexyl)amine, (±)-cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid, 1,4-cis-Aminocyclohexanecarboxylic Acid, UK 22314, cis-4-Aminocyclohexane-1-carboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H13NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10)
SMILES NC1CCC(CC1)C(=O)O
IUPAC-Name 4-Aminocyclohexan-1-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 143.184
Formelmasse 143.095