Learn More
CIS-4-(Boc-amino)cyclohexylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459368
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15459368 25 g 25 Gramm
15439368 1 g 1 Gramm
15449368 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459368 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62925.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 247570-24-7 | C11H22N2O2 | 214.309 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
CIS-4-(Boc-amino)cyclohexylamin kann in agrochemischen, pharmazeutischen und im Bereich Färberei verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Ethylacetat und schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 247570-24-7
Summenformel C11H22N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.309
MDL-Nummer MFCD03844604
InChI-Schlüssel FEYLUKDSKVSMSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-n-boc-1,4-cyclohexanediamine, n-boc-trans-1,4-cyclohexanediamine, 1-n-boc-cis-1,4-cyclohexyldiamine, tert-butyl 4-aminocyclohexyl carbamate, n-boc-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl n-4-aminocyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminocyclohexyl carbamate, 1-boc-amino-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl 4-aminocyclohexylcarbamate, cis-n-boc-1,4-cyclohexanediamine
PubChem CID 2756050
IUPAC-Name tert-Butyl N-(4-aminocyclohexyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)N
Specifications
Chemischer Name oder Material cis-4-(Boc-amino)cyclohexylamine
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,ethyl acetate and Slightly soluble in water.
Formelmasse 214.3
Reinheit (%) 97%