Learn More
cis-4-Cyclohexen-1,2-Dicarboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337406
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11337406
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09392.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2305-26-2 | C8H10O4 | 170.164 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2305-26-2
Summenformel C8H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 170.164
MDL-Nummer MFCD00070482
InChI-Schlüssel ILUAAIDVFMVTAU-OLQVQODUSA-N
Synonym cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, 1r,2s-rel-cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid, 1r,2s-cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid, 4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, cis, cis-delta4-tetrahydrophthalic acid, 4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, 1r,2s-rel, rel-1r,2s-cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid, 1r,2s-rel-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, cis-.delta.4-tetrahydrophthalic acid, cis-.delta.4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
PubChem CID 504243
IUPAC-Name (1S,2R)-Cyclohex-4-en-1,2-Dicarbonsäure
SMILES C1C=CCC(C1C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt 165°C to 170°C
Menge 100 g
Beilstein 2050419
Formelmasse 170.17
Reinheit (%) 98%