Learn More
cis-4-Decenal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342496
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11342496 1 g 1 Gramm
11352496 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11342496
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06382.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 21662-09-9 | C10H18O | 154.253 g/mol
cis-4-Decenal is suitable for use as standard compound to investigate the release of odorants in hydrocolloid model systems containing original or regio-selectively carboxylated cellulose at different pH values using static headspace gas chromatographic (SHS-GC) analysis. It may be used as standard for the standardization of 9-decenal by gas-chromatography. It may be used in the preparation of cis-4-decenol. It has been identified as one of the volatile biological marker for grey mold (Botrytis cinerea) infections in strawberry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
CIS-4-Decenal eignet sich für die Verwendung als Standardverbindung zur Untersuchung der Freisetzung von Geruchsstoffen in hydrokolloiden Modellsystemen, die Original- oder regio-selektiv carboxylierte Cellulose mit unterschiedlichen pH-Werten mit Hilfe der statischen Headspace-Gaschromatographie (SHS-GC) enthalten. Es kann als Standard für die Standardisierung von 9-Cecenal durch Gaschromatographie verwendet werden. Es kann zur Herstellung von cis-4-Decenol verwendet werden. Es wurde als einer der flüchtigen biologischen Marker für Grauschimmel-Infektionen (Botrytis cinerea) bei Erdbeeren identifiziert.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21662-09-9
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.253
MDL-Nummer MFCD00007024
InChI-Schlüssel CWRKZMLUDFBPAO-VOTSOKGWSA-N
Synonym trans-4-decen-1-al, trans-4-decenal, e-4-decenal, e-dec-4-enal, 4-decenal, e, 4-decenal, unii-kz74b5801j, 4-decene-1-al, dec-4-enal, fema no. 3264
PubChem CID 5702654
IUPAC-Name (E)-Dec-4-enal
SMILES CCCCCC=CCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4-Decenal
Dichte 0.857
Siedepunkt 78°C to 80°C (10 mmHg)
Flammpunkt 81°C (177°F)
Brechungsindex 1.444
Menge 1 g
Beilstein 2323646
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 95%