Learn More
CIS-4-Heptenal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10247560 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10247560 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10247560 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 298220100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4-Heptenal
Namenshinweis 96%
CAS 6728-31-0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8490g/mL
Siedepunkt 46.0°C (13.0 mmHg)
Flammpunkt 37°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H12O
Strukturformel CH3CH2CH=CHCH2CH2CHO
Brechungsindex 1.4320 to 1.4360
MDL-Nummer MFCD00014682
Menge 10 mL
Relative Dichte 0.849
Synonym cis-4-heptenal, cis-4-hepten-1-al, z-hept-4-enal, z-4-heptenal, 4-heptenal, z, z-4-hepten-1-al, hept-cis-4-enal, unii-5bj99wwp64, 4-z-heptenal, hept-4 z-enal
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,propylene glycol
InChI-Schlüssel VVGOCOMZRGWHPI-ARJAWSKDSA-N
SMILES CCC=CCCC=O
IUPAC-Name (Z)-hept-4-enal
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
PubChem CID 5362814
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-4-Heptenal
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.