Learn More
cis-4-Heptenal, TRC
Artikelnummer. 30394395
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30394395 25 g
30390320 100 g
30400827 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30394395 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH28221025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6728-31-0
Summenformel C7H12O
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
Synonym (4Z)-4-Heptenal, (Z)-4-Heptenal, (4Z)-Heptenal, (Z)-4-Heptenal, 4-cis-Heptenal
IUPAC-Name (Z)-hept-4-enal
SMILES CC\C=C/CCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4-Heptenal
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
Formelmasse 112.0888