Learn More
cis-4-Heptenal, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | cis-4-Heptenal |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3- |
| Formelmasse | 112.0888 |