Learn More
cis-4-Hexen-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429536
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429536 25 g 25 Gramm
11419536 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429536 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19266.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 928-91-6 | C6H12O | 100.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 928-91-6
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD00148974,MFCD00009713
InChI-Schlüssel VTIODUHBZHNXFP-IHWYPQMZSA-N
Synonym cis-4-hexen-1-ol, z-hex-4-en-1-ol, z-4-hexen-1-ol, 4z-hex-4-en-1-ol, 4-hexen-1-ol, z, unii-780wma6j84, e-4-hexenol, cis-1-hydroxy-4-hexene, cis-4-hexene-1-ol, 4z-4-hexen-1-ol #
PubChem CID 5365589
IUPAC-Name (Z)-hex-4-en-1-ol
SMILES C\C=C/CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4-Hexen-1-ol
Dichte 0.857
Siedepunkt 158°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Geruch Pleasant
Menge 25 g
UN-Nummer UN1987
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 97%