Learn More
cis-4-Methylcyclohexylaminhydrochlorid, Mikromol
Beschreibung
cis-4-Methylcyclohexylaminhydrochlorid, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | cis-4-Methylcyclohexylamine Hydrochloride |
| CAS | 33483-66-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | cis-4-Methylcyclohexylamine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C7 H15 N . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | cis-4-Methylcyclohexylamine Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H15N.ClH/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;/h6-7H,2-5,8H2,1H3;1H/t6-,7+; |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | Cl.C[C@@H]1CC[C@H](N)CC1 |
| Mehr anzeigen |