Learn More
cis-5-Norbornen-Endo-2,3-Dicarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450178
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15450178
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53403.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3853-88-1
Summenformel C9H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.175
MDL-Nummer MFCD00003735
InChI-Schlüssel NIDNOXCRFUCAKQ-ZUMNNYEFSA-N
Synonym cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylic acid
PubChem CID 122176685
IUPAC-Name (2S,3R,4S)-Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dicarbonsäure
SMILES C1C2C=CC1C(C2C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt 175°C (decomposition)
Menge 25 g
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) 98%