Learn More
cis-5-Norbornen-endo-2,3-dicarbonsäure-Anhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11461487 5 g 5 Gramm
11471487 25 g 25 Gramm
11481487 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24951.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 129-64-6 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
cis-5-Norbornen-Endo-2,3-Dicarbonanhydrid wird als organisches chemisches Synthese-Zwischenprodukt verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
cis-5-Norbornen-endo-2,3-dicarbonsäure-Anhydrid wird als organisch-chemisches Synthese-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich.Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129-64-6
Summenformel C9H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00151106,MFCD00069013,MFCD00630580,MFCD00151106
InChI-Schlüssel KNDQHSIWLOJIGP-UHFFFAOYNA-N
Synonym cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride
PubChem CID 126963424
IUPAC-Name 4-Oxatricyclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-en-3,5-dion
SMILES O=C1OC(=O)C2C3CC(C=C3)C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride
Schmelzpunkt 164°C to 167°C
Dichte 1.417
Menge 5 g
Beilstein 83657
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,1796
Löslichkeitsinformationen It decomposes in water.
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 97%