Learn More
cis-8,11,14-Eicosatrienoinsäure, TRC
Artikelnummer. 30009105
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009105 100 mg 100 Milligramm
17977154 10 mg 10 Milligramm
17988314 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009105 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE477930100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1783-84-2
Summenformel C20 H34 O2
Molekulargewicht (g/mol) 306.48
Synonym 8,11,14-Eicosatrienoic acid, (Z,Z,Z)- (8CI), (8Z,11Z,14Z)-8,11,14-Eicosatrienoic acid, (Z,Z,Z)-8,11,14-Eicosatrienoic acid, 8,11,14-Eicosatrienoic acid, 8,11,14-all-cis-Eicosatrienoic acid, 8Z,11Z,14Z-Eicosatrienoic acid, Bishomo-γ-linolenic acid, DGLA, Dihomo-γ-linolenic acid, Diroleuton, Ro 12-1989, all-cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid, cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid, cis-8,cis-11,cis-14-Eicosatrienoic acid, γ-Homolinolenic acid
IUPAC-Name (8Z,11Z,14Z)-Ikosa-8,11,14-Trienosäure
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material all-cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13H,2-5,8,11,14-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-
Formelmasse 306.2559