Learn More
cis-9,10-Epoxystearinsäure-Methylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | cis-9,10-Epoxystearic Acid Methyl Ester |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H36O3/c1-3-4-5-6-8-11-14-17-18(22-17)15-12-9-7-10-13-16-19(20)21-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3/t17-,18+/m0/s1 |
| Formelmasse | 312.2664 |