Learn More
cis-Aconitic Säure, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438626
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11438626 1 g 1 Gramm
11448626 5 g 5 Gramm
11458626 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11438626
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16010.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 585-84-2 | C6H6O6 | 174.11 g/mol
cis-Aconitic acid is used as an intermediate in the production of substances pharmaceuticals. It is widely used in chemical research and as reagent. It acts as a cis-isomer of aconitic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cis-Aconitsäure wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen verwendet. Es wird in der chemischen Forschung und als Reagenz weithin eingesetzt. Es fungiert als cis-Isomer der Aconitsäure.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Chloroform. Schwer löslich in Äther.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 585-84-2
Summenformel C6H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 174.11
MDL-Nummer MFCD00063184
InChI-Schlüssel GTZCVFVGUGFEME-HNQUOIGGSA-N
Synonym cis-aconitic acid, cis-aconitate, achilleic acid, citridinic acid, equisetic acid, pyrocitric acid, achilleaic acid, citridic acid, cis-aconic acid, aconitic acid
PubChem CID 643757
ChEBI CHEBI:32805
SMILES OC(=O)C\C(=C/C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-Aconitic Acid
Schmelzpunkt 115°C to 120°C
Prozentgehaltsbereich tech. 90%
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol. Slightly soluble in ether.
IUPAC-Name (Z)-Prop-1-en-1,2,3-tricarbonsäure
Formelmasse 174.11
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch