Learn More
cis-Aconitat-Anhydrid, TRC
Artikelnummer. 30325473
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325473 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30325473 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA190225250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-Aconitic Anhydride
CAS 6318-55-4
Summenformel C6H4O5
Menge 250 mg
Synonym 2,5-Dihydro-2,5-dioxo-3-furanacetic Acid, (2,5-Dioxo-2,5-dihydrofuran-3-yl)acetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H4O5/c7-4(8)1-3-2-5(9)11-6(3)10/h2H,1H2,(H,7,8)
SMILES OC(=O)CC1=CC(=O)OC1=O
IUPAC-Name 2-(2,5-Dioxofuran-3-yl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 156.09
Formelmasse 156.0059