Learn More
Cis-Anethol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | cis-Anethole |
| CAS | 25679-28-1 |
| Summenformel | C10 H12 O |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | cis-Anethole, Benzene, 1-methoxy-4-(1Z)-1-propen-1-yl-, Anisole, p-propenyl-, (Z)- (8CI), Anisole, p-propenyl-, cis- (7CI), Benzene, 1-methoxy-4-(1-propenyl)-, (Z)-, Benzene, 1-methoxy-4-(1Z)-1-propenyl- (9CI), 1-Methoxy-4-(1Z)-1-propen-1-ylbenzene, (Z)-1-(4-Methoxyphenyl)propene, (Z)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene, (Z)-Anethole, cis-1-(p-Methoxyphenyl)-1-propene, cis-1-(p-Methoxyphenyl)propene, cis-4-(1-Propenyl)anisole, cis-p-Anethole, cis-p-Methoxy-β-methylstyrene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3- |
| SMILES | COc1ccc(\C=C/C)cc1 |
| IUPAC-Name | 1-Methoxy-4-[(Z)-prop-1-enyl]benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 148.2 |
| Formelmasse | 148.0888 |