Learn More
cis-Bis-(2,2'-bipyridin)-dichlorruthenium(II) Dihydrat, Ru 19 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11357547 1 g 1 Gramm
11347547 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012778.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 609844-11-3 | C20H20Cl2N4O2Ru | 520.376 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609844-11-3
Summenformel C20H20Cl2N4O2Ru
Molekulargewicht (g/mol) 520.376
MDL-Nummer MFCD00012040
InChI-Schlüssel NHKTUSUPCAKVHT-UHFFFAOYSA-L
Synonym cis-dichlorobis 2,2'-bipyridine ruthenium ii dihydrate, 99, cis-dichlorobis 2,2'-bipyridine-ruthenium ii dihydrate
PubChem CID 71463877
IUPAC-Name 2-Pyridin-2-ylpyridin;Ruthenium(2+);Dichlorid;Dihydrat
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CC=CC=N2.C1=CC=NC(=C1)C2=CC=CC=N2.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ru+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-Bis-(2, 2 ft.-bipyridine)dichlororuthenium(II) dihydrate
Farbe Schwarz
Prozentgehaltsbereich Ru 19% min.
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 520.38 (484.35 Anhydrous)
Physikalische Form Kristallin