Learn More
cis-Cycloocten, 95 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Description
cis-Cyclooctene is used as a displaced ligand in chlorobis(cyclooctene)rhodium dimer and chlorobis(cyclooctene)iridium dimer in organometallic chemistry. It acts as a monomer used in synthetic chemistry. It is used to prepare 1-chloro-4-(trichloromethyl) cyclooctane by reaction with carbon tetrachloride using dichlorotris(triphenylphosphine) ruthenium(II) as a catalyst. Further, it is used to study the alkenes chemisorbed on silicon(100) by scanning tunneling microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
cis-Cycloocten wird in der metallorganischen Chemie als verdrängter Ligand in Chlorobis(cycloocten)rhodium-Dimer und Chlorobis(cycloocten)iridium-Dimer verwendet. Wird als Monomer in der synthetischen Chemie verwendet. Dient zur Herstellung von 1-Chlor-4-(trichlormethyl)-cyclooctan durch Reaktion mit Tetrachlorkohlenstoff unter Verwendung von Dichlortris(triphenylphosphin)ruthenium(II) als Katalysator. Wird darüber hinaus in der Rastertunnelmikroskopie zur Untersuchung von auf Silizium (100) chemisorbierten Alkenen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Ether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | cis-Cyclooctene |
| Namenshinweis | stabilized |
| Schmelzpunkt | -16°C |
| Dichte | 0.848 |
| Siedepunkt | 145°C to 146°C |
| Flammpunkt | 25°C (77°F) |
| Geruch | Recognizable |
| Brechungsindex | 1.47 |
| Menge | 50 mL |
| UN-Nummer | UN3295 |
| Show More |