missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

cis-Heptachlor-Epoxid, TRC

Artikelnummer. 30399113
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399113 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30399113 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH26570010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)
CAS 1024-57-3
Summenformel C10 H5 Cl7 O
Menge 10 mg
Synonym (1aR,1bS,2R,5S,5aR,6S,6aR)-rel-2,3,4,5,6,7,7-Heptachloro-1a,1b,5,5a,6,6a-hexahydro-2,5-methano-2H-indeno[1,2-b]oxirene, (1aα,1bβ,2α,5α,5aβ,6β,6aα)-2,3,4,5,6,7,7-Heptachloro-1a,1b,5,5a,6,6a-hexahydro-2,5-methano-2H-indeno[1,2-b]oxirene, 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-2,3-epoxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan, (±)-cis-Heptachlor epoxide, ENT 25584, Epoxyheptachlor, GPKh epoxide, HCE, HE, Hepox, Heptachlor cis-epoxide, Heptachlor epoxide, Heptachlor epoxide B, Heptachlor exo-epoxide, Heptepoxide, Velsicol 53CS17, cis-Heptachlor epoxide
InChI-Formel InChI=1S/C10H5Cl7O/c11-3-1-2(4-5(3)18-4)9(15)7(13)6(12)8(1,14)10(9,16)17/h1-5H/t1-,2+,3+,4-,5+,8+,9-/m0/s1
SMILES Cl[C@H]1[C@H]2O[C@H]2[C@H]3[C@@H]1[C@@]4(Cl)C(=C(Cl)[C@]3(Cl)C4(Cl)Cl)Cl
Molekulargewicht (g/mol) 389.32
Formelmasse 385.816
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.