Learn More
cis-Norbixin, TRC
Artikelnummer. 30133082
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133082 2.5 mg 2.50 Milligramm
30010172 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133082 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN8582302.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-76-6
Summenformel C24 H28 O4
Molekulargewicht (g/mol) 380.48
Synonym (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16Z,18E)-4,8,13,17-Tetramethyl-2,4,6,8,10,12,14,16,18-eicosanonaenedioic Acid
IUPAC-Name (2E,4Z,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E)-4,8,13,17-Tetramethylicosa-2,4,6,8,10,12,14,16,18-Nonenedioinsäure
SMILES C\C(=C\C=C\C(=C\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C(=O)O)\C)\C=C\C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-Norbixin
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H28O4/c1-19(11-7-13-21(3)15-17-23(25)26)9-5-6-10-20(2)12-8-14-22(4)16-18-24(27)28/h5-18H,1-4H3,(H,25,26)(H,27,28)/b6-5+,11-7+,12-8+,17-15+,18-16+,19-9+,20-10+,21-13-,22-14+
Formelmasse 380.1988