Learn More
cis-Stilben, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081776
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11364549 1 g 1 Gramm
11463904 5 g 5 Gramm
11473904 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11364549
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11924.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 645-49-8 | C14H12 | 180.25 g/mol
cis-Stilbene is used as a phosphor and a scintillator. It is mainly used in the produciton of dyes and optical brighteners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
CIS-Stilben wird als Phosphor und Szintillator verwendet. Dient überwiegend zur Herstellung von Farbstoffen und optischen Aufhellern.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar. Mischbar mit Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 645-49-8
Summenformel C14H12
Molekulargewicht (g/mol) 180.25
MDL-Nummer MFCD00004788
InChI-Schlüssel PJANXHGTPQOBST-QXMHVHEDSA-N
Synonym cis-stilbene, z-stilbene, z-1,2-diphenylethene, cis-1,2-diphenylethylene, isostilbene, cis-diphenylethene, stilbene, z, z-2-phenylethenyl benzene, benzene, 1,1'-1,2-ethenediyl bis-, z, z-1,2-diphenylethylene
PubChem CID 5356785
ChEBI CHEBI:36008
IUPAC-Name (Z)-Stilben
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-Stilbene
Schmelzpunkt 1°C to 2°C
Dichte 1.04
Siedepunkt 307°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Schwach
Brechungsindex 1.622
Menge 1 g
Beilstein 1616739
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,8817
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water. Miscible with ethanol.
Formelmasse 180.25
Reinheit (%) 97%