Learn More
cis-Thiothixen, 1 mg/ml in Methanol, Lipomed
Artikelnummer. 30458320
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458320 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30458320 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMTHT1890FB1LM
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
cis-Thiothixen, 1 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Thiothixene
CAS 3313-26-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thiothixene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C23 H29 N3 O2 S2
Konzentration 1 mg/mL
Synonym 9 H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (9 Z)-, 9 H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)-, Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)- (8 CI), Thiothixene, Tiotixene, cis-Thiothixene
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3\C(=C\CCN4CCN(C)CC4)\c2c1
IUPAC-Name (9 Z)-N,N-Dimethyl-9-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyliden]thioxanthen-2-sulfonamid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 443.63
Menge 1 mL
Formelmasse 443,1701 g/mol