Learn More
(+)-cis, trans-abszisische Säure, 98 %, TRC
Artikelnummer. 17963515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17963515 1 mg 1 Milligramm
17944045 5 mg 5 Milligramm
17911485 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17963515 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1100001MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21293-29-8
Summenformel C15H20O4
Molekulargewicht (g/mol) 264.32
Synonym 2,4-Pentadienoic acid, 5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl]-3-methyl-, (2Z,4E)-, 2,4-Pentadienoic acid, 5-(1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-, (Z,E)-(S)-(+)- (8CI), 2,4-Pentadienoic acid, 5-(1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-, [S-(Z,E)]-, (2Z,4E)-5-[(1S)-1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl]-3-methyl-2,4-pentadienoic acid, (+)-(S)-Abscisic acid, (+)-(cis,trans)-Abscisic acid, (+)-ABA, (+)-Abscisic acid, (+)-Abscisin II, (+)-cis-Abscisic acid, (S)-(+)-ABA, (S)-(+)-Abscisic acid, (S)-ABA, (Z,E)-Abscisic acid, 2-cis,4-trans-Abscisic acid, ABA, ABK, Abscisic acid, Abscisic acid, (+)-, Abscisin II, Dormin, Dormin (abscission factor), NSC 146877, NSC 148832, PBI 58, ProTone, cis,trans-Abscisic acid, cis-Abscisic acid, cis-trans-(+)-Abscisic acid, (+)-cis,trans-Abscisic acid
IUPAC-Name (2Z,4E)-5-[(1S)-1-Hydroxy-2,6,6-Trimethyl-4-oxo-cyclohex-2-en-1-yl]-3-methyl-penta-2,4-Diensäure
SMILES C\C(=C\C(=O)O)\C=C\[C@@]1(O)C(=CC(=O)CC1(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Abscisic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-/t15-/m1/s1
Formelmasse 264.1362
Reinheit (%) >95%