Learn More
cis-trans Nepetalakton, TRC
Artikelnummer. 30010973
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010973 2.5 g 2.50 Gramm
30006210 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010973 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN3900852.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21651-62-7
Summenformel C10 H14 O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
Synonym Cyclopenta[c]pyran-1(4aH)-one, 5,6,7,7a-tetrahydro-4,7-dimethyl-, (4aS,7S,7aR)-, Cyclopenta[c]pyran-1(4aH)-one, 5,6,7,7a-tetrahydro-4,7-dimethyl-, [4aS-(4aα,7α,7aα)]-, Cyclopenta[c]pyran-1(4aH)-one, 5,6,7,7a-tetrahydro-4,7α-dimethyl-, (+)- (8CI), (4aS,7S,7aR)-5,6,7,7a-Tetrahydro-4,7-dimethylcyclopenta[c]pyran-1(4aH)-one, (+)-(4AS,7S,7aR)-nepetalactone, (+)-(4aS,7S,7aR)-Nepetalactone, (+)-cis,trans-Nepetalactone, (4aS,7S,7aR)-Nepetalactone, 4aα,7α,7aα-Nepetalactone, Nepetalactone, cis-trans-, cis-Trans nepetalactone, cis-trans-Nepetalactone
IUPAC-Name 4,7-Dimethyl-5,6,7,7a-tetrahydro-4aH-Cyclopenta[c]pyran-1-one
SMILES CC1CCC2C1C(=O)OC=C2C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-trans Nepetalactone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O2/c1-6-3-4-8-7(2)5-12-10(11)9(6)8/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3
Formelmasse 166.0994
Reinheit (%) >95%